Kluczowe dokumenty
Z731773
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Synonim(y):
Hettich® centrifuge rotors
Wybierz wielkość
1 EA
2950,00 zł
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity variable (depends on adapter/bucket combination)
to hold 4 x 1452, 1660, 1680 buckets
Rotor only, does not include carriers (illustrated with carriers Hettich, 1427)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1494
Parametry
4,193 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)