Merck
Z223719
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas bubbler
capacity 4 mL
Synonim(y):
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
pojemność
4 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For bubble counting.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC