Kluczowe dokumenty
Z601527
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Wybierz wielkość
1 EA
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.78
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1624
Parametry
2,665 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
Opis ogólny
The 4-place rotor 1624 (Z601527) is best suited for laboratories not exclusively involved with cytological examinations. Both tubes and cytological prepartions can be centrifuged without requiring a rotor change. Changing the buckets/carriers is all that is needed. Rotor 1624 (Z601527) accommodates cyto bucket/carriers 1660 and 1680.
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)