Kluczowe dokumenty
Z685232
Plas-Labs automatic anaerobic chamber AC input 230 V
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Wybierz wielkość
121 990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
121 990,00 zł
Polecane produkty
opis
includes glove box, shelving unit and support cart
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs Simplicity-888
Opis ogólny
- Three drying train canisters with quick disconnects
- Programmable catalyst heater unit
- Bright fluorescent light system
- White ambidextrous Hypalon® gloves
- Two 1/4 in. NPT gas connections
- Two ground key cock valves on main chamber
- Electrical outlet strip; UL & CSA approved, hospital grade with four outlets
- CE compliant
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)