Przejdź do
FTAQ-RO
Roche
FastStart Taq DNA Polymerase, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
250 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
500 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
1250 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 650,00 zł
2500 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 350,00 zł
18 788,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106300
Numer WE:
NACRES:
NA.54
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
usage
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001), sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001), sufficient for 1250 reactions, sufficient for ≤250 reactions (12032929001), sufficient for 250 reactions, sufficient for 2500 reactions, sufficient for ≤50 reactions (12032902001), sufficient for 50 reactions, sufficient for ≤500 reactions (12032937001), sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart
packaging
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U]), pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U]), pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U]), pkg of 100 U (12032902001), pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
pH
8-9
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
General description
FastStart Taq DNA Polymerase is a versatile enzyme that can be used in a wide variety of applications and on multiple instrument platforms. This modified, thermostable recombinant Taq DNA polymerase is inactive at temperatures below +75 °C, but is activated by a 2 to 4 minute heat activation step at +95 °C. Since it is inactive at low temperatures, FastStart Taq DNA Polymerase cannot elongate non-specific primer-template hybrids that may form at those temperatures. FastStart Taq DNA Polymerase is an ideal tool for hot start PCR, because the enzyme remains inactive during PCR set-up and prior to the initial denaturation step.
Application
FastStart Taq DNA Polymerase is a thermostable, chemically modified form of recombinant Taq DNA polymerase. The enzyme is inactive at +15 to +25°C during PCR setup, and then activated at +95°C during initial denaturation. This enzyme delivers superior results due to its unique enzyme design and optimized buffer system. FastStart Taq DNA Polymerase is an ideal tool for hot start PCR, because the enzyme remains inactive during PCR set-up and prior to the initial denaturation step.
It can be applied for:
  • PCR[1]
  • Multiplex PCR
  • Difficult templates e.g., secondary structures or GC-rich sequences
  • Automated PCR e.g., handling at room temperatures
  • Hot Start PCR up to 3kb
  • Hot Start RT-PCR up to 3kb
  • Quantitative reverse transcription PCR (RT-qPCR)
  • Bisulfite-specific PCR[2]
Use FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPack with ready-to-use PCR nucleotide mix.For maximum convenience, select the 2× concentrated ready-to-use FastStart PCR Master.
Features and Benefits
FastStart Taq DNA Polymerase is a modified recombinant Taq DNA Polymerase, inactive at temperatures below +75°C. The kit includes an optimized PCR buffer and GC-RICH Solution for handling a wide range of templates. High enzyme stability enables pipetting by robotic stations.
  • Higher specificity, sensitivity, and yield:
Hot start PCR makes PCR setup easier.
  • Use robotic setup.
Use this enyzme mix stable for 24hours at +15 to +25°C.
  • Prevent PCR carryover contamination.
Incorporate dUTP and use Uracil-DNA Glycosylase to pretreat PCR master mixes
  • optimized polymerase chain reaction (PCR) buffer system and a GC-RICH solution for handling wide range of templates
  • superior results due to its unique enzyme design and optimized buffer system
Packaging
1 kit containing 5 components
Preparation Note
Storage conditions (working solution): Fast Start Taq mastermix is stable for 4 weeks at -25 °C to -15 °C without primers
Please note: This parameter is not part of specification
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Analysis Note
Each lot is function-tested using human genomic DNA and primers specific for the 365 bp fragment of human tPA gene, and, a 284 bp fragment of the Apo E gene with 74% GC content. Each lot is also tested for the absence of exo- and endonucleases and nicking activity.
Other Notes
1 μg M13mp9ss DNA, 0.3 μg M13 sequencing primer and 0.1 μCi [α-32P] dCTP are incubated with varying amounts of units of FastStart Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 min. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Unit Assay: 1 μg M13mp9ss DNA, 0.3 μg M13 sequencing primer and 0.1 μCi [α-32P] dCTP are incubated with varying amounts of units of FastStart Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 min. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Volume Activity: 5 U/μl
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE<br />Use of this product is covered by US Patent No. 6,127,155 and corresponding patent claims outside the US.  The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using only this amount of product for the purchaser′s own internal research.  No right under any other patent claim and no right to perform commercial services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser′s activities for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by implication, or by estoppel.  This product is for research use only. Human and veterinary diagnostic uses under Roche patent claims require a separate license from Roche.  All uses other than internal research and human and veterinary diagnostic uses under Roche patent claims require a separate license from Thermo Fisher Scientific. Further information on purchasing licenses from Roche may be obtained by contacting the Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany.  Further information on purchasing licenses from Thermo Fisher Scientific may be obtained by contacting the Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE<br />Use of this product is covered by US Patent Nos. 5,677,152 and 5,773,258, and corresponding patent claims outside the US.  The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using only this amount of product for the purchaser′s own internal research.  No right under any other patent claim and no right to perform commercial services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser′s activities for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by implication, or by estoppel.  This product is for research use only.  Human and veterinary diagnostic uses under Roche patent claims require a separate license from Roche.  All uses other than internal research and human and veterinary diagnostic uses under Roche patent claims require a separate license from Thermo Fisher Scientific. Further information on purchasing licenses from Roche may be obtained by contacting the Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany.  Further information on purchasing licenses from Thermo Fisher Scientific may be obtained by contacting the Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4184D9307FPCRN-RO
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable, PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
life science and biopharma
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for molecular biology
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
water: miscible
pH
8-9
pH
-
pH
-
pH
8.0-9.0
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data availabledoes not flash
flash_point_c
No data availabledoes not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)