Z323810
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 22336
zakres pomiaru objętości
25 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)