Unfortunately, lids for this product are not supplied separately.
Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Synonim(y):
słoiki laboratoryjne, słoiki nalgene
Wybierz wielkość
366,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
366,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (120)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2118-0032
średnica butelki × wys.
112 mm × 151 mm
pojemność
1000 mL
śr. zamknięcia
120
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Do przechowywania past, próbek, ciał stałych i materiałów laboratoryjnych
- Są uniwersalne, odporne na chemikalia i półprzezroczyste
- Nadają się do autoklawu
- Wykonane z tworzyw sztucznych klasy laboratoryjnej zapewniających niezawodnie niską zawartość substancji wymywalnych i ekstrahowalnych
- Nieprzeciekające dla płynów
- Szeroki otwór i proste boki zapewniają pełny dostęp i kompletne pobieranie próbek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Does Nalgene offer replacement lids for the Nalgene® 2118-0032 1000mL jars? We have several broken lids, but the jars are fine.