TMO2116-1000
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 1000 mL, clear, case of 16 ea
Synonim(y):
przezroczysty plastikowy pojemnik, zakręcany pojemnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
opakowanie
case of 16 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2116-1000
Pojemność słoiczka
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbieraj i przechowuj pasty, ciała stałe, próbki i materiały laboratoryjne w przezroczystych słoikach Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. Szeroki zakres temperatur (od -135°C do +135°C) sprawia, że słoiki te są doskonałym wyborem do użytku w chłodniach i lodówkach, aż po autoklaw. Te odporne na uderzenia słoiki są niezwykle wszechstronne. Nie są szczelne.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)