Merck
Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Synonim(y):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (70)
agency
suitable for EPA OTM-45
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2118-0004
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Translucent with excellent chemical resistance.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.