Kluczowe dokumenty
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
Synonim(y):
słoiki laboratoryjne, słoiki nalgene
Wybierz wielkość
1 PKG
174,00 zł
4 PKG
695,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
174,00 zł
4 PKG
695,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (53)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2118-0002
pojemność
60 mL
Opis ogólny
Półprzezroczysty o doskonałej odporności chemicznej.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)