Kluczowe dokumenty
Z374881
PCR microtubes with attached caps
capacity 0.65 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
opis
Autoclavable
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 250 tubes
case of 4 packs
metody
PCR: suitable
pojemność
0.65 mL
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.