Merck
Z374903
Sigma-Aldrich
PCR multiwell plates
96 well plate for PCR
Synonim(y):
96 mulitwell PCR plate, 96 well PCR microplate, 96 well PCR plate, 96 well microtiter plate
Wybierz wielkość
25 EA
823,00 zł
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
823,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless polypropylene
colorless wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
plate format: 96 well standard
opakowanie
case of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sorenson 2633
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
maksymalna pojemność dołka
300 μm
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
Zastosowanie
agriculture
Opis ogólny
A rigid top plate (included) minimizes plate distortion, assures a dependable fit with the PCR thermal cycler, and allows for a leak-proof seal with micro-mats or cap strips. Each well has a maximum capacity of 200 μL.
Cechy i korzyści
  • Virgin polypropylene
  • Fully autoclavable
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Zobacz wszystko