Kluczowe dokumenty
EP0030124707
Eppendorf® probówki PCR
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
Wybierz wielkość
500 EA
402,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
402,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
opakowanie
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030124707
metody
PCR: suitable
kolor
colorless
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Odporność chem./fiz.
Autoclavable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)