Wybierz wielkość
289,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
289,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
transparent
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780555
Wysokość
56.64 mm
śr. zewn.
16.6 mm
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Są one dostępne z łatwo otwieraną zatrzaskową pokrywką. Jednorazowe mikroprobówki mogą być odwirowywane do maksymalnej podanej wartości RCF i autoklawowane w temperaturze 121 °C (2 bar) zgodnie z normą DIN EN 285. Do odczytu przybliżonej objętości służą łatwe do odczytania podziałki.
Cechy i korzyści
- Wysoka czystość dla wymagających zastosowań
- Szczelna pokrywa zatrzaskowa
- Możliwość otwierania i zamykania jedną ręką
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)