Kluczowe dokumenty
Z334022
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
blue, pack of 500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (Lid)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
BRAND
wys. × śr. zewn.
41 mm × 10.75 mm
pojemność
1.5 mL
membrana śr. × grubość
8.5 mm × 0.3 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 × g at 20°C for 20 minutes.
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
Cechy i korzyści
• High cleanliness for demanding applications• Tight sealing snap lid• Can be opened and closed with one hand
Inne uwagi
BR780522 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)