Przejdź do
HS4325
Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
Synonim(y):
Centrifuge Tube, Microtube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4325
cap diam.
13.4 mm
capacity
1.5 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS4323HS4422HS4423
material
conical bottom, natural polypropylene , flat cap
material
conical bottom, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
0.5 mL
capacity
0.2 mL
cap diam.
13.4 mm
cap diam.
13.4 mm
cap diam.
10.1 mm
cap diam.
13.4 mm
tube diam.
12.9 mm
tube diam.
12.9 mm
tube diam.
10.1 mm
tube diam.
12.9 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4325
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4422
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4423
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)