Kluczowe dokumenty
WH0245972M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATP6D2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal 38kDa, V0 subunit d2, Anti-FLJ38708, Anti-VMA6
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
ATPaza H+ transportująca podjednostkę V0 d2 (ATP6V0D2) ulega ekspresji na powierzchni komórek nerek i osteoklastów. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 8q21.
Immunogen
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Działania biochem./fizjol.
ATPaza H+ transportująca podjednostkę V0 d2 (ATP6V0D2) bierze udział w translokacji H+. Odgrywa również ważną rolę w dojrzewaniu osteoklastów i rozwoju kości.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taesoo Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 390(3), 585-590 (2009-10-13)
Bone homeostasis is tightly regulated by matrix-producing osteoblasts and bone-resorbing osteoclasts. During osteoclast development, mononuclear preosteoclasts derived from myeloid cells fuse together to form multinucleated, giant cells. Previously, we reported that the d2 isoform of the vacuolar (H(+)) ATPase V0
Annabel N Smith et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 40(4), 371-380 (2008-08-30)
The multi-subunit vacuolar-type H(+)-ATPase consists of a V(1) domain (A-H subunits) catalyzing ATP hydrolysis and a V(0) domain (a, c, c', c", d, e) responsible for H(+) translocation. The mammalian V(0) d subunit is one of the least-well characterized, and