Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Hybri-Max™
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
powder
concentration
18-40 mg/vial
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Application
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile water. Do not use cell culture medium for initial reconstitution. Each vial sufficient to prepare 1 liter of medium. Final working concentration: 1 mM oxaloacetate, 0.45 mM pyruvate, 0.2 U/ml insulin.
Other Notes
Formulated with: 0.15 g oxaloacetate, 0.05 g pyruvate, and 0.0082 g insulin.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated |
| grade Hybri-Max™ | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?