Przejdź do
281751
DAB, tetrahydrochlorek, koncentrat 50X
This DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate is validated for use in Immunoblotting, Immunohistochemistry.
Synonim(y):
3,3ʹ-diaminobenzydyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
876,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - DV8753000
Quality Segment
form
solution
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
brown to dark brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)c2cc(c(cc2)N)N)N.[H+].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6815D12805D5905
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
powder with small lumps
form
tablet
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
brown to dark brown
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7411-49-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)