Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: porphyrin
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.OC(=O)CCc1c(CC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(O)=O)c5CCC(O)=O)c(CC(O)=O)c4CCC(O)=O)c(CC(O)=O)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C40H38N4O16.2ClH/c45-33(46)5-1-17-21(9-37(53)54)29-14-26-19(3-7-35(49)50)23(11-39(57)58)31(43-26)16-28-20(4-8-36(51)52)24(12-40(59)60)32(44-28)15-27-18(2-6-34(47)48)22(10-38(55)56)30(42-27)13-25(17)41-29;;/h13-16,41,44H,1-12H2,(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60);2*1H/b25-13-,26-14-,27-15-,28-16-,29-14-,30-13-,31-16-,32-15-;;
Klucz InChI
DZLKLVAJOHLPKP-ARSPAUKVSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?