Przejdź do
258385
Protoporphyrin IX disodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid disodium salt, Depocolin-S, Ooporphyrin disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H32N4Na2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.62
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-815-9
Beilstein/REAXYS Number:
5227034
MDL number:
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
λmax
406 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1c(CCC([O-])=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C=C)c5C)c(C=C)c4C)c(C)c3CCC([O-])=O
InChI
1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,36-37H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI key
JZRNDUPVNXWZDY-HXFTUNQESA-L
Application
Protoporphyrin disodium salt (PpIX) was used as a dye content for fluorescence spectroscopic characterization in a study. The cytotoxic effect of PpIX on sarcoma 180 solid tumors cells was reported in a study.
Features and Benefits
  • High purity (≥90% HPLC)
  • Operates effectively within a wavelength range of 403-409 nm
  • Exhibits a high extinction coefficient of ≥120,000
  • Available in multiple pack sizes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8293282820SML0804
description
≥90% (HPLC)
description
≥95%
description
guanylate cyclase inhibitor
description
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
λmax
406 nm
λmax
-
λmax
426 nm
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. To study interaction of porphyrin with a protein, how should a solution of this compound be made for flourescence quenching?
    1 answer
    1. This is not an application that is tested internally, but there is evidence in literature (Iwunze MO. The fluorescence study of the quenching of nanoemulsion by protoporphyrin IX (PPIX). Material Sci & Eng. 2022;6(3):97‒99. DOI: 10.15406/mseij.2022.06.00185) that concentrations between 6.45 x 10-7 M to 3.24 x 10-6 M PPIX are effective for quenching. Another author describes the quenching of protein fluorescence by PPIX by using a solution concentration range of 1×10−5 M to 3×10−4 M excited at 280 nm and 1x10−5 M to 3×10−4 M excited at 295 nm (Characteristics of the Protoporphyrin IX Binding Sites on Human Serum Albumin Using Molecular Docking, Molecules 2016, 21(11), 1519).
      Helpful?
  2. What is the water solubility of PPIX-disodium?
    1 answer
    1. This chemical is known to be soluble in chloroform or methanol and slightly soluble in water. The concentration at which this product is solubilized is not determined.