Merck
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
Synonim(y):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Beilstein:
773877
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Klucz InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)