Kluczowe dokumenty
T2700
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Polecane produkty
agency
meets EP testing specifications
opis
non-ionic
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~1228
skład
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
temp. przejścia
cloud point 76 °C
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?