Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3410,00 zł
biological source
human pancreas
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
packaging
vial of ≥1,000 BAEE units
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRSS1(5644), PRSS2(5645), PRSS3(5646)
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description salt-free, lyophilized powder, vial of ≥1,000 BAEE units | description TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid |
| Gene Information human ... PRSS1(5644), PRSS2(5645), PRSS3(5646) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source human pancreas | biological source bovine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source - |
| form salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging vial of ≥1,000 BAEE units | packaging - | packaging - | packaging - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?