The cyanogen bromide-activated agarose beads used to produce this product are 40-165 µm in diameter. Please see the link below to review additional information, including product preparation instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/199/431/p4406dat.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
biological source
papaya (latex)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
90-150 units/mL packed gel
mol wt
21 kDa
extent of labeling
3,000-5,000 units per g agarose (at pH7.0 at 30 °C.)
matrix
beaded agarose
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 90-150 units/mL packed gel | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description lyophilized powder, aseptically filled | description buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein |
| specific activity 90-150 units/mL packed gel | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity ≥16 units/mg protein |
| biological source papaya (latex) | biological source papaya (latex) | biological source papaya (latex) | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 21 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, could you please tell me the diameter of the agarose beads used in the product? I couldn't find the info on the store page or in the product description. (product number P4406-25UN) Best regards, Andria