Kluczowe dokumenty
T1637
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate salt
thrombin substrate
Synonim(y):
N-Tosylglycyl-L-prolyl-L-arginine 4-nitroanilide acetate salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
ethanol: 20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)=O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N8O7S.C2H4O2/c1-17-6-12-20(13-7-17)42(40,41)30-16-23(35)33-15-3-5-22(33)25(37)32-21(4-2-14-29-26(27)28)24(36)31-18-8-10-19(11-9-18)34(38)39;1-2(3)4/h6-13,21-22,30H,2-5,14-16H2,1H3,(H,31,36)(H,32,37)(H4,27,28,29);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
NGXDRWVTRQRSED-VROPFNGYSA-N
Substraty
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?