Key Documents
SAB1409152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRP antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BN, GRP-10, preproGRP, proGRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRP(2922)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the bombesin-like family of gastrin-releasing peptides. Its preproprotein, following cleavage of a signal peptide, is further processed to produce either the 27 aa gastrin-releasing peptide or the 10 aa neuromedin C. These smaller peptides regulate numerous functions of the gastrointestinal and central nervous systems, including release of gastrointestinal hormones, smooth muscle cell contraction, and epithelial cell proliferation. These peptides are also likely to play a role in human cancers of the lung, colon, stomach, pancreas, breast, and prostate. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
GRP (AAH04488, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGRELPLVLLALVLCLAPRGRAVPLPAGGGTVLTKMYPRGNHWAVGHLMGKKSTGESSSVSERGSLKQQLREYIRWEEAARNLLGLIEAKENRNHQPPQPKALGNQQPSWDSEDSSNFKDVGSKGKVGRLSAPGSQREGRNPQLNQQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3