Przejdź do
G2901
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt
chromogenic, ~99% (TLC), powder
Synonim(y):
GPDA, Gly-Pro-pNA TosOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N4O4 · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
assay
~99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Peptidase IV.
Application
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt has been used as a substrate to assay dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) activity in serum,[1][2] and brush border homogenates.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0142G0513S1899
assay
~99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)