Przejdź do zawartości
SCP0257
Tryptase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H42N8O6
Masa cząsteczkowa:
634.73
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tryptase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)