Merck
T1302
Sigma-Aldrich
TABS
≥97% (titration)
Synonim(y):
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (titration)
pH
8.2-9.6
przydatny zakres pH
8.2-9.6
pKa (25°C)
8.9
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCCS(O)(=O)=O
Powiązanie
Homolog of TES and TAPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers