Przejdź do
A6659
AMPSO
≥99% (titration)
Synonim(y):
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.28
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-991-7
Beilstein/REAXYS Number:
5929916
MDL number:
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI key
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid (AMPSO) is used as commercial pH buffers.
Application
AMPSO has been used in electroblotting the electrophoresed protein to nitrocellulose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1911M8389T9269
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
solubility
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
7.0-8.2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)