Przejdź do
L5137
β-Lactoglobulin A from bovine milk
Isoelectric focusing marker, pI 5.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
245,65 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
245,65 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
pI 
5.1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Milk from dairy cows contains the protein β-lactoglobulin (BLG). It naturally occurs in a number of genetic variants, and the most prevalent bovine variants are BLG A and BLG B.
Application
β-Lactoglobulin was used in the identification of the genetic variants of κ-casein in milk by isoelectric focusing.
Biochem/physiol Actions
A member of the lipocalin family, βLg is a small protein of 162 amino acids with a molecular mass of ∼18,400 Da. It has an eight-stranded β-barrel (strands A-H) succeeded by a three-turn α-helix and a final β-strand (strand I) that forms part of the dimerization interface.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8005L7880L3908
description
Isoelectric focusing marker, pI 5.1
description
≥90% (PAGE)
description
≥90% (PAGE)
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)