Merck
T1140
Tetramethylammonium perchlorate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(ClO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.60
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-805-5
Beilstein/REAXYS Number:
3636219
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
C[N+](C)(C)C.[O-]Cl(=O)(=O)=O
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)