Przejdź do
08718
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS315, 10 x 1.0g, 10-100 μm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS315
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
10-100 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
General description
Polydisperse Particle Standard (PS315, size: 10-100 μm) is appropriate to assess the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
Application
Used to validate and calibrate particle size equipment.
It can also be used to test and monitor the precision and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405799407842459
particle size
10-100 μm
particle size
10-100 μm
particle size
3-30 μm
particle size
1-10 μm
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS315
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS314
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS202
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS192
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydisperse Particle Standard
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)