Kluczowe dokumenty
SRP6517
Sigma-Aldrich
Glikoproteina alfa 2HS
≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Alfa-2-Z-globulina, Ba-alfa-2-glikoproteina, Fetuin-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
49 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AHSG(197)
Opis ogólny
AHSG (glikoproteina α2-HS) lub fetuina-A jest dominującą glikoproteiną surowicy o masie cząsteczkowej 64 kDa, produkowaną i wydzielaną głównie przez komórki wątroby. Jest wysoce obecna w macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) kości.[1][2]
Działania biochem./fizjol.
AHSG (α2-HS glikoproteina) jest wielofunkcyjnym białkiem i działa jako inhibitor kinazy tyrozynowej receptora insuliny. Bierze udział w insulinooporności poprzez promowanie zapalenia tkanki tłuszczowej, działając jako ligand dla receptora Toll-podobnego 4. W związku z tym jest powiązany z cukrzycą typu 2. Białko to odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zwapnieniu pozakomórkowemu. Białko to jest kandydatem na biomarker osocza do wczesnej diagnostyki raka płaskonabłonkowego gardła (HSCC). Jest to również ujemne białko ostrej fazy, a jego poziom w surowicy drastycznie spada po operacjach, urazach, oparzeniach i ciężkich stanach zapalnych.[1][2] Badania przeprowadzone w chińskich populacjach pokazują, że poziom tego białka w surowicy jest powiązany ze wskaźnikiem stłuszczenia wątroby (FLI), aminotransferazą alaninową (ALT) i aminotransferazą asparaginianową (AST), które są wczesnymi wskaźnikami niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD).[3]
Postać fizyczna
Liofilizowany z 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, z 2 mM EDTA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serum Fetuin-A Associated With Fatty Liver Index, Early Indicator of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Strobe-Compliant Article.
Huang Y et al
Medicine, 94(39), e1517-e1517 (2015)
Allelic Imbalance of mRNA Associated with a2-HS Glycoprotein (Fetuin-A) Polymorphism.
Inaoka Y et al
Disease Markers, 2015, 865053-865053 (2015)
Chelsea Miller et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 111(8), 1096-1109 (2023-01-03)
Surface modifications can be applied to biomaterials to alter the various surface properties that influence protein-material interactions and the cellular response. The plasma protein fetuin-A has been found to adsorb to many biomaterials but details of its interactions with polydimethylsiloxane
Wen-Dong Tian et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(8), 9021-9031 (2015-10-16)
Hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HSCC) has very poor prognosis compared with other head and neck squamous cell carcinomas. Late-stage diagnosis of HSCC increases mortality. Therefore, more effective biomarkers for early diagnosis of HSCC are necessary. Unfortunately, appropriate biomarkers for clinical