Przejdź do
SRP6315
Makroglobulina alfa2, szybka postać
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
A2M, Białko 5 zawierające domenę alfa-2-makroglobuliny podobne do C3 i PZP, CPAMD5, FWP007
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
725 kDa (Homotetramer Subunit size: 180 kDa)
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
725 kDa (Homotetramer Subunit size: 180 kDa)
packaging
pkg of 1 mg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... A2M(2)
General description
Makroglobulina α2 (A2M) jest głównym białkiem surowicy występującym w stężeniu 240 mg/100 ml u mężczyzn i 290 mg/100 ml u kobiet. Jest ona wytwarzana przez wątrobę i stanowi główny składnik pasma α-2 w elektroforezie białek. Jego masa cząsteczkowa wynosi 800 000 Da.
Makroglobulina α2 (A2M) jest inhibitorem proteaz osoczowych, który występuje w dwóch formach. Wolna forma A2M (S-A2M) jest formą, która posiada zdolność wiązania i hamowania proteaz metodą "pułapki". Szybka forma A2M (F-A2M) powstaje, gdy S-A2M ulega zmianie konformacyjnej w wyniku uwięzienia proteazy w regionie przynęty A2M lub chemicznego rozszczepienia wewnętrznego wiązania estrowo-tiolowego znajdującego się w pobliżu regionu przynęty. F-A2M nie posiada zdolności wiązania i hamowania aktywności proteazy. F-A2M jest szybko wchłaniany przez wątrobę, a jego okres półtrwania wynosi 2-4 minuty. In vivo, F-A2M stanowi zazwyczaj tylko 0,17-0,7% całkowitej A2M w osoczu krwi osób dorosłych. Stężenie F-A2M w osoczu jest jednak zwiększone w wielu stanach chorobowych, w tym w zapaleniu trzustki, stwardnieniu rozsianym i posocznicy. F-A2M jest również zaangażowany w hamowanie tworzenia amyloidu związanego z chorobą Alzheimera i encefalopatią gąbczastą.
Biochem/physiol Actions
Makroglobulina α 2 (A2M) funkcjonuje jako białko wiążące proteazy o szerokim spektrum działania. Ponadto działa jako nieodwracalny inhibitor różnych proteinaz. A2M wyrażona w mózgu oddziałuje z wieloma ligandami zewnątrzkomórkowymi i jest internalizowana przez neurony i astrocyty. W mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) A2M został zlokalizowany w rozproszonych blaszkach amyloidowych. A2M oddziałuje z rozpuszczalnym β-amyloidem i ułatwia jego degradację.
Physical form
Liofilizowany ze 100 mM fosforanu Na, pH 7,2.
Preparation Note
W wodzie lub buforze wodnym
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)