SRP6202
ANG-2
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ANGPT-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
60-70 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ANGPT2(285)
Opis ogólny
ANG-2 wiąże się z receptorem Tie2 specyficznym dla komórek śródbłonka, ale w przeciwieństwie do ANG-1 nie indukuje fosforylacji tyrozyny. W związku z tym ANG-2 moduluje aktywację Tie2 przez ANG-1 i, w zależności od środowiska fizjologicznego i biochemicznego, może działać jako agonista lub antagonista angiogenezy indukowanej przez Tie2. Interakcje sygnalizacyjne ANG-1, ANG-2 i Tie2, wraz z mniej scharakteryzowanymi ANG-3 i ANG-4, są wymagane do angiogenezy embrionalnej i dorosłej. Fizjologicznie, ANG-1 i ANG-2 są związane z kiełkowaniem, tworzeniem rurek i integralnością strukturalną nowo utworzonych naczyń krwionośnych. Dojrzały ludzki ANG-2 jest wydzielanym białkiem zawierającym 480 reszt aminokwasowych. ANG-2 składa się z bogatej w helisę α "zwiniętej cewki" domeny N-końcowej i podobnej do fibrynogenu domeny C-końcowej. ANG-2 występuje głównie w postaci dimeru połączonego disiarczkiem. Rekombinowany ludzki ANG-2 jest C-końcową glikoproteiną znakowaną histydyną, która migruje z pozorną masą cząsteczkową 60,0-70,0 kDa przez SDS-PAGE w warunkach redukujących. Analiza sekwencjonowania pokazuje sekwencję N-końcową zaczynającą się od reszty 68 (D) białka prekursorowego ANG-2.
Postać fizyczna
Sterylnie filtrowany przez filtr 0,2 mikrona. Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 8,0.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)