Immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM, V-set i białko zawierające domenę immunoglobulinową 9, V-set i białko zawierające domenę transmembranową 3, VSIG9, VSTM3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKU
Dostępność
Cena netto
100 μg
SRP0572-100UG
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
39.7 kDa
SRP0572-100UG
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Ludzki immunoreceptor komórek T z domenami Ig i ITIM (TIGIT), znany również jako białko 9 zawierające zestaw V i domenę immunoglobulin, VSIG9, białko 3 zawierające zestaw V i domenę transmembranową oraz VSTM3, nr dostępu GenBank NM_173799, a.a. 22-141 połączony z regionem Fc ludzkiej IgG, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 39,7 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny