Kluczowe dokumenty
SRP3186
Human Vitronectin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Epiboin, S-Protein, Serum-spreading factor, V75, VTN
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Vitronectin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.5 μg/mL EC50
masa cząsteczkowa
52.2 kDa (calculated)
opakowanie
pkg of 250 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VTN(7448)
Opis ogólny
Recombinant human Vitronectin is a protein consisting of 459 amino acids. It exists in two forms: a single chain and a clipped form consisting of two chains held together by disulfide bonds resulting from an endogenous cleavage. Recombinant vitronectin can function as a chemically defined matrix component in human embryonic stem cell renewal media.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Human-derived vitronectin
- Produced through recombinant expression in HEK 293 cells
- Low endotoxin levels
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Vitronectin can support cell adhesion through binding to various integrins and other proteoglycans. This protocol is for coating a 96-well plate and other surfaces.
Powiązane treści
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com