Merck
AG56P
Ludzka laminina (pepsynizowana) oczyszczone białko
Synonim(y):
Laminin 1, Laminin 2, Laminin 3, Laminin 6, Laminin 8, Laminin 10
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.25 mg/mL
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.25 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C, −70°C
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
General description
AG56P zawiera mieszaninę ludzkich laminin zawierających łańcuch beta1, głównie lamininy 1, 2, 3, 6, 8 i 10. Preparat ten jest immunologicznie i biologicznie identyczny z nienaruszoną ludzką lamininą. AG56P nadaje się do stosowania w testach ELISA, produkcji surowicy odpornościowej, testach adhezji i przyłączania komórek oraz testach stymulacji neurytów. Ten pepsynizowany preparat lamininy przebiega jako bliźniacze pasma migrujące przy około 160 kDa i 130 kDa przez SDS-PAGE w warunkach redukujących.
Przygotowanie: Oczyszczona ludzka laminina Chemicon jest przygotowywana ze świeżo zamrożonej ludzkiej tkanki łożyska, która jest homogenizowana w PBS za pomocą blendera, a mieszanina jest odwirowywana. Pelet jest następnie płukany 0,5M kwasem octowym, zbierany i poddawany przedłużonemu trawieniu pepsyną A. Strawiona pepsyna jest neutralizowana, odwirowywana w celu usunięcia resztek i nakładana na kolumnę przeciwciał zawierającą mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej lamininie 4E10 {MAB1921}. Rozpuszczony roztwór lamininy jest przepuszczany przez kolumnę, a laminina jest uwalniana poprzez zakwaszenie KSCN. Następnie materiał jest dializowany względem PBS. Przeciwciało 4E10 jest specyficzne dla łańcucha beta1 lamininy. Łańcuch ten znajduje się w lamininach 1,2,3,6,8,10 w warunkach natywnych stosowanych do oczyszczania materiału.
Źródło produktu: Ludzkie łożysko, negatywny wynik testów na obecność wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2 i Treponema pallidum. Postępować jak z potencjalnie zakaźnym.
Physical form
Oczyszczone białko lamininy w płynie w buforze Tris Saline z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Oczyszczony z łagodnego trawienia pepsyną, a następnie chromatografii powinowactwa na monoklonalnej (4E10) anty-ludzkiej lamininie-Sepharose.
Przechowywać w temperaturze -20°C lub -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Analysis Note
Each lot is analyzed on SDS-PAGE for band integrity and expected sizes prior to packaging and release
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2