Kluczowe dokumenty
SRP0255
Sigma-Aldrich
eIF4E Active human
N-terminal GST-tag, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CBP, Eukaryotic translation initiation factor 4E, mRNA cap-binding protein
Wybierz wielkość
100 μG
3130,00 zł
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
metody
cell based assay: suitable
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EIF4E(1977)
Opis ogólny
EIF4E (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E) jest białkiem wiążącym RNA zależnym od czapeczki m7GpppN (N to dowolny nukleotyd).[1] Jest jedną z trzech podjednostek kompleksu czynnika inicjacji translacji eIF4F i jest najmniej powszechnym ze wszystkich czynników inicjacji.[2][3]
Zastosowanie
Odpowiedni substrat dla kinazy MNK1.
Działania biochem./fizjol.
EIF4E (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E) jest częścią kompleksu eIF4F, który jest odpowiedzialny za rekrutację rybosomów do czapeczkowego końca mRNA podczas translacji mRNA. Działa jako element ograniczający szybkość w zależnej od czapeczki translacji mRNA w komórkach eukariotycznych. Promuje translację proonkogennych mRNA, w tym czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), cykliny D3 i Mcl-1 (indukowane różnicowanie komórek białaczki szpikowej). Zwiększona regulacja tego białka jest powiązana z różnymi nowotworami, takimi jak rak prostaty, rak piersi i chłoniak. Badania pokazują, że białko to ulega nadekspresji w liniach komórkowych czerniaka i jest związane z opornością na wemurafenib. W związku z tym może mieć potencjał jako cel terapeutyczny w hamowaniu proliferacji komórek czerniaka i znoszeniu oporności na wemurafenib.[1][4]
Postać fizyczna
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,25 mM DTT, 0,1 mM EGTA, 0,1 mM EDTA, 0,1 mM PMSF, 50% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) binding site and the middle one-third of eIF4GI constitute the core domain for cap-dependent translation, and the C-terminal one-third functions as a modulatory region.
Morino S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 20(2), 468-477 (2000)
Human eukaryotic translation initiation factor 4G (eIF4G) recruits mnk1 to phosphorylate eIF4E.
Pyronnet S, et al.
The Embo Journal, 18(1), 270-279 (1999)
Eukaryotic Translation Initiation Factor 4E Is a Feed-Forward Translational Coactivator of Transforming Growth Factor ? Early Protransforming Events in Breast Epithelial Cells.
Decarlo L, et al.
Molecular and Cellular Biology, 35(15), 2597-2609 (2015)
Yao Zhan et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(5), 1368-1376 (2015-01-24)
In eukaryotic cells, the rate-limiting component for cap-dependent mRNA translation is the translation initiation factor eIF4E. eIF4E is overexpressed in a variety of human malignancies, but whether it has a role in melanoma remains obscure. We hypothesized that eIF4E promotes