Merck
SML2781
Sigma-Aldrich
NV-5440
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-[5-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-2,4-dimethylbenzoyl]-1-piperazinyl]-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
5 MG
412,00 zł
25 MG
1390,00 zł
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
412,00 zł
25 MG
1390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H36N6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.72
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(C=C(C(C)=C1)CN2CCN(CC2)C3=C(C=CC=C3)C#N)C(N4CCN(CC4)C5=CC=CC=C5S(N)(=O)=O)=O
Klucz InChI
BREWSTIKWAQLCH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NV-5440 jest penetrującym komórki, silnym i selektywnym inhibitorem transporterów glukozy klasy I (GLUT1), który selektywnie hamuje szlak mTORC1 in vivo. NV-5440 działa jako silny inhibitor glikolizy w komórkach.
penetrujący komórki, silny i selektywny inhibitor GLUT1, który selektywnie hamuje szlak mTORC1 in vivo
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell