Merck
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
Poziom jakości
400
600
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
Postać fizyczna
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)