As listed in the 'DESCRIPTION' section of the Product Detail Page, this product is a solution in PBS, pH 7.2, containing 1 mM CaCl2 and 0.5 mM MgCl2 with 15 mM sodium azide as a preservative. Unfortunately, this product is not tested for contaminants.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
671,00 zł
biological source
Megathura crenulata
Quality Segment
form
PBS solution
concentration
3.0-7.0 mg/mL protein (A280)
copper content
0.10-0.30% (based on protein)
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Hemocyanin was used to study if antipeptide antibodies specifically recognize the l1 protein of the human papilloma virus of type 31. It was also used to study the acid-induced unfolding of didecameric keyhole limpet hemocyanin.
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PBS solution | description - | description - | description Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ buffer, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used in the production of antibodies. |
| biological source Megathura crenulata | biological source Megathura crenulata | biological source Megathura crenulata | biological source Megathura crenulata |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) - |
| concentration 3.0-7.0 mg/mL protein (A280) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form PBS solution | form powder | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are there any contaminants (for example IgG, IgM) in H8283?