Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H47F2N9O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
851.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)c3nc4[n](c3c5nc(ncc5)Nc6c(cc(c(c6)CC)N7CCC(CC7)N8CCN(CC8)[S](=O)(=O)C)OC)cccc4)OC
InChI key
MOSKATHMXWSZTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK1904529A is an orally active, potent and selective insulin-like growth factor-1 receptor and insulin receptor inhibitor (IGF-1R/IR IC50 = 27/25 nM; IC50 ≥3.2 μM/35 other kinases) that blocks cellular receptor autophosphorylation and downstream signaling. GSK1904529A inhibits IGF-1R-dependent proliferation in cancer cultures (IC50 in nM = 81-165/multiple myeloma, 35-62/Ewing′s sarcoma, 43/Askin’s tumor SK-N-MC, 104-124/colon cancer, 137-189/breast cancer) and suppresses the growth of human tumor xenografts in mice in vivo (30 mg/kg via qd. or bid. po.; HT29, BxPC3, COLO 205, NIH-3T3-LISN).
Orally active, potent and selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) & insulin receptor (InsR, IR) inhibitor in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?