Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21Cl2N3O3 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)=O.CC(ON=C1C)=C1C2=CC(Cl)=C(CCN(CC3=C(C)C=C(C)NC3=O)C4=O)C4=C2Cl
Biochem/physiol Actions
PF-06726304 is a selective inhibitor of Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (enhancer of Zeste homolog 2), which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and is amplified and/or overexpressed in several human cancers including breast, prostate and lymphoma. PF-06726304 is a novel structural class of EZH2 inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?