Przejdź do
SML3621
Erlotinib
≥98% (HPLC), EGFR tyrosine kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxy-ethoxy)-quinazolin-4-yl]- (3-ethynyl-phenyl)amine, Erlotinib free base, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, NSC 718781, OSI-774
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Erlotinib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(c3cc(ccc3)C#C)c1ncnc2c1cc(c(c2)OCCOC)OCCOC
InChI key
AAKJLRGGTJKAMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Erlotinib is an orally available, potent, and specific inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase. Erlotinib binds to the ATP binding site of the receptor. It is used to treat lung and pancreatic cancer.
orally available, potent, and specific inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML21561241619T4182
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, 0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this soluble in water?
    1 answer
    1. The solubility of this product in water is not determined. However, various sources state that is it poorly soluble in water.