Merck
539165
Zestaw inhibitorów proteasomu II
The Proteasome Inhibitor Set II controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Proteasomy to duże, wielopodjednostkowe kompleksy proteaz, które selektywnie degradują białka wewnątrzkomórkowe. Białko oznaczone do degradacji jest przyłączane do wielu cząsteczek ubikwityny, 76-aminokwasowego białka, które eskortuje je do szybkiej hydrolizy przez proteasom 26S. Rdzeń proteolityczny tego kompleksu składa się z proteasomu 20S, który zawiera wiele aktywności peptydazowych i ma masę cząsteczkową ~700 kDa. Ostatnio opracowano kilka silnych, przepuszczalnych dla komórek inhibitorów proteasomu.
Marka Calbiochem oferuje zestaw zawierający 3 inhibitory proteasomu o różnym działaniu hamującym.
Poniższa tabela przedstawia niektóre właściwości fizyczne i biologiczne tych związków.
Zawiera 5 mg ALLN (nr kat. 208719), po 100 μg epoksomicyny (nr kat. 324800), and clasto-Lactacystin β-Lactone (Cat. No. 426102). Dostarczany z arkuszem danych.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
katepsyna B, katepsyna L
Główny cel
kalpaina 1, kalpaina 2
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
539165-1SET07790788051303