Przejdź do
SML3156
ALW-II-41-27
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ALW-II-247, N-(5-(4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-2-methylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)nicotinamide, N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[[5-(2-thienyl)-3-pyridinyl]carbonyl]amino]benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32F3N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(CC)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(NC(C4=CC(C5=CC=CS5)=CN=C4)=O)=C3
InChI
1S/C32H32F3N5O2S/c1-3-39-10-12-40(13-11-39)20-23-8-9-26(17-27(23)32(33,34)35)37-30(41)22-7-6-21(2)28(16-22)38-31(42)25-15-24(18-36-19-25)29-5-4-14-43-29/h4-9,14-19H,3,10-13,20H2,1-2H3,(H,37,41)(H,38,42)
InChI key
HYWXBDQAYLPMIX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ALW-II-41-27 is an RG-25 (RG25) structural analog that exhibits enhanced type II kinase inhibitor activity against ephrin type-A receptor 2/EphA2/ECK (IC50 = 11 nM vs 770 nM with NG25) by targeting the ATP-binding pocket and an allosteric site next to the “DFG” motif. ALW-II-41-27 inhibits constitutive and ephrin A1-induced EphA2 tyrosine phosphorylation (0.1-1 μM; H358), effectively suppressing EphA2-dependent cancer survival in vitro (0.1-1 μM for 72 hrs; NSCLC) and xenograft tumor growth in mice in vivo (15-30 mg/kg b.i.d. i.p.; H358 NSCLC & A375 melanoma). Note: ALW-II-41-27 and RG-25 (RG25) display very similar kinase-targeting profiles with EphA2 being a notable exception, RG25 can therefore serve as a control for ALW-II-41-27 when probing EphA2-mediated cellular functions.
Type II ATP-competitive EphA2 inhibitor that inhibits EphA2 tyrosine phosphorylation and EphA2-dependent NSCLC survival in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2274SML3445SML2384
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)