Przejdź do
SML2653
Sorafenib
≥98% (HPLC), powder, kinase inhibitor
Synonim(y):
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, BAY 43-9006, BAY43-9006, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16ClF3N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sorafenib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
InChI key
MLDQJTXFUGDVEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sorafenib (BAY 43-9006) is an orally active kinase inhibitor that exerts broad-spectrum anticancer efficacy in vitro and in vivo via targeting b-Raf, c-Raf (Raf-1), as well as several receptor tyrosine kinases involved in neovascularization and tumor progression, including vascular endothelial growth factor receptors 2/3 (VEGFR-2/Flk-1/KDR, VEGFR-3), platelet-derived growth factor receptor-beta (PDGFR-β), Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) and RET.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002098SRP0702SML2633
Sorafenib European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002098
Sorafenib
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to very dark brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorafenib
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)